Documentos Principais
SAB1410918
Sigma-Aldrich
Anti-PDCD2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC12347, RP8, ZMYND7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 38.6 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDCD2(5134)
Descrição geral
This gene encodes a nuclear protein expressed in a variety of tissues. The rat homolog, Rp8, is transiently expressed in immature thymocytes and is thought to be involved in programmed cell death. Expression of the human gene has been shown to be repressed by BCL6, a transcriptional repressor required for lymph node germinal center development, suggesting that BCL6 regulates apoptosis by its effects on PDCD2. This gene is closely linked on chromosome 6 to the gene for TBP, the TATA binding protein. Two transcripts encoding different proteins have been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PDCD2 (NP_002589.2, 1 a.a. ~ 344 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAAGARPVELGFAESAPAWRLRSEQFPSKVGGRPAWLGAAGLPGPQALACELCGRPLSFLLQVYAPLPGRPDAFHRCIFLFCCREQPCCAGLRVFRNQLPRKNDFYSYEPPSENPPPETGESVCLQLKSGAHLCRVCGCLGPKTCSRCHKAYYCSKEHQTLDWRLGHKQACAQPDHLDHIIPDHNFLFPEFEIVIETEDEIMPEVVEKEDYSEIIGSMGEALEEELDSMAKHESREDKIFQKFKTQIALEPEQILRYGRGIAPIWISGENIPQEKDIPDCPCGAKRILEFQVMPQLLNYLKADRLGKSIDWGILAVFTCAESCSLGTGYTEEFVWKQDVTDTP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3