Key Documents
SAB1410890
Sigma-Aldrich
Anti-PCDH1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ53887, MGC45991, PC42, PCDH42
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCDH1(5097)
Descrição geral
This gene belongs to the protocadherin subfamily within the cadherin superfamily. The encoded protein is a membrane protein found at cell-cell boundaries. It is involved in neural cell adhesion, suggesting a possible role in neuronal development. The protein includes an extracelllular region, containing 7 cadherin-like domains, a transmembrane region and a C-terminal cytoplasmic region. Cells expressing the protein showed cell aggregation activity. Alternative splicing occurs in this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PCDH1 (AAH51287.1, 1 a.a. ~ 345 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSGAGGRRCPEAALLILGPPRMEHLRHSPGPGGQRLLLPSMLLALLLLLAPSPGHATRVVYKVPEEQPPNTLIGSLAADYGFPDVGHLYKLEVGAPYLRVDGKTGDIFTTETSIDREGLRECQNQLPGDPCILEFEVSITDLVQNGSPRLLEGQIEVQDINDNTPNFASPVITLAIPENTNIGSLFPIPLASDRDAGPNGVASYELQAGPEAQELFGLQVAEDQEEKQPQLIVMGNLDRERWDSYDLTIKVQDGGSPPRASSALLRVTVLDTNDNAPKFERPSYEAELSENSPIGHSVIQVKANDSDQGANAEIEYTFHQAPEVVRRLLRLDLSLFRARWTVRT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3