Documentos Principais
SAB1410825
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CI-MWFE, MWFE, ZNF183
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 8.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDUFA1(4694)
Descrição geral
The human NDUFA1 gene codes for an essential component of complex I of the respiratory chain, which transfers electrons from NADH to ubiquinone. It has been noted that the N-terminal hydrophobic domain has the potential to be folded into an alpha-helix spanning the inner mitochondrial membrane with a C-terminal hydrophilic domain interacting with globular subunits of complex I. The highly conserved two-domain structure suggests that this feature is critical for the protein function and might act as an anchor for the NADH:ubiquinone oxidoreductase complex at the inner mitochondrial membrane. However, the NDUFA1 peptide is one of about 31 components of the "hydrophobic protein" (HP) fraction of complex I which is involved in proton translocation. Thus the NDUFA1 peptide may also participate in that function. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NDUFA1 (AAH00266.1, 1 a.a. ~ 70 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWFEILPGLSVMGVCLLIPGLATAYIHRFTNGGKEKRVAHFGYHWSLMERDRRISGVDRYYVSKGLENID
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)