Documentos Principais
SAB1410731
Sigma-Aldrich
Anti-KISS1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
KiSS-1, METASTIN, MGC39258
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 14.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KISS1(3814)
Descrição geral
This gene is a metastasis suppressor gene that suppresses metastases of melanomas and breast carcinomas without affecting tumorigenicity. The encoded protein may function to inhibit chemotaxis and invasion, attenuating metastasis in malignant melanomas. Studies suggest a putative role in the regulation of events downstream of cell-matrix adhesion, perhaps involving cytoskeletal reorganization. A polymorphism in the terminal exon of this mRNA results in two protein isoforms. An adenosine present at the polymorphic site represents the third position in a stop codon. When the adenosine is absent, a downstream stop codon is utilized and the encoded protein extends for an additional seven amino acid residues. (provided by RefSeq)
Imunogênio
KISS1 (NP_002247.3, 1 a.a. ~ 138 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNSLVSWQLLLFLCATHFGEPLEKVASVGNSRPTGQQLESLGLLAPGEQSLPCTERKPAATARLSRRGTSLSPPPESSGSPQQPGLSAPHSRQIPAPQGAVLVQREKDLPNYNWNSFGLRFGKREAAPGNHGRSAGRG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)