Documentos Principais
SAB1410643
Sigma-Aldrich
Anti-HNMT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HMT, HNMT-S1, HNMT-S2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 33.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HNMT(3176)
Descrição geral
In mammals, histamine is metabolized by two major pathways: N(tau)-methylation via histamine N-methyltransferase and oxidative deamination via diamine oxidase. This gene encodes the first enzyme which is found in the cytosol and uses S-adenosyl-L-methionine as the methyl donor. In the mammalian brain, the neurotransmitter activity of histamine is controlled by N(tau)-methylation as diamine oxidase is not found in the central nervous system. A common genetic polymorphism affects the activity levels of this gene product in red blood cells. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
HNMT (AAH20677.1, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASSMRSLFSDHGKYVESFRRFLNHSTEHQCMQEFMDKKLPGIIGRIGDTKSEIKILSIGGGAGEIDLQILSKVQAQYPGVCINNEVVEPSAEQIAKYKELVAKTSNLENVKFAWHKETSSEYQSRMLEKKELQKWDFIHMIQMLYYVKDIPATLKFFHSLLGTNAKMLIIVVSGSSGWDKLWKKYGSRFPQDDLCQYITSDDLTQMLDNLGLKYECYDLLSTMDISDCFIDGDENGDLLWDFLTETCNFNATAPPDLRAELGKDLQEPEFSAKKEGKVLFNNTLSFIVIEA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)