Documentos Principais
SAB1410595
Sigma-Aldrich
Anti-BRF1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BRF, FLJ42674, FLJ43034, GTF3B, MGC105048, TAF3B2, TAF3C, TAFIII90, TF3B90
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 51.8 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRF1(2972)
Descrição geral
This gene encodes one of the three subunits of the RNA polymerase III transcription factor complex. This complex plays a central role in transcription initiation by RNA polymerase III on genes encoding tRNA, 5S rRNA, and other small structural RNAs. The gene product belongs to the TF2B family. Two alternatively spliced variants encoding different isoforms, that function at different promoters transcribed by RNA polymerase III, have been identified. Other transcript variants are possible, but their full-length natures have not been completely characterized. (provided by RefSeq)
Imunogênio
BRF1 (NP_663718.1, 1 a.a. ~ 473 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTALRLLQRMKRDWMHTGRRPSGLCGAALLVAARMHDFRRTVKEVISVVKVCESTLRKRLTEFEDTPTSQLTIDEFMKIDLEEECDPPSYTAGQRKLRMKQLEQVLSKKLEEVEGEISSYQDAIEIELENSRPKAKGGLASLAKDGSTEDTASSLCGEEDTEDEELEAAASHLNKDLYRELLGGAPGSSEAAGSPEWGGRPPALGSLLDPLPTAASLGISDSIRECISSQSSDPKDASGDGELDLSGIDDLEIDRYILNESEARVKAELWMRENAEYLREQREKEARIAKEKELGIYKEHKPKKSCKRREPIQASTAREAIEKMLEQKKISSKINYSVLRGLSSAGGGSPHREDAQPEHSASARKLSRRRTPASRSGADPVTSVGKRLRPLVSTQPAKKVATGEALLPSSPTLGAEPARPQAVLVESGPVSYHADEEADEEEPDEEDGEPCVSALQMMGSNDYGCDGDEDDGY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)