Documentos Principais
SAB1410518
Sigma-Aldrich
Anti-NR6A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GCNF, GCNF1, NR61, RTR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 53.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR6A1(2649)
Descrição geral
This gene encodes an orphan nuclear receptor which is a member of the nuclear hormone receptor family. Its expression pattern suggests that it may be involved in neurogenesis and germ cell development. The protein can homodimerize and bind DNA, but in vivo targets have not been identified. The gene expresses at least alternatively spliced transcript variants. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NR6A1 (NP_001480.3, 1 a.a. ~ 475 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERDEPPPSGGGGGGGSAGFLEPPAALPPPPRNGFCQDELAELDPGTNDRAEQRTCLICGDRATGLHYGIISCEGCKGFFKRSICNKRVYRCSRDKNCVMSRKQRNRCQYCRLLKCLQMGMNRKAIREDGMPGGRNKSIGPVQISEEEIERIMSGQEFEEEANHWSNHGDSDHSSPGNRASESNQPSPGSTLSSRSVELNGFMAFREQYMGMSVPPHYQYIPHLFSYSGHSPLLPQQARSLDPQSYSLIHQLLSAEDLEPLGTPMLIEDGYAVTQAELFALLCRLADELLFRQIAWIKKLPFFCELSIKDYTCLLSSTWQELILLSSLTVYSKQIFGELADVTAKYSPSDEELHRFSDEGMEVIERLIYLYHKFHQLKVSNEEYACMKAINFLNQDIRGLTSASQLEQLNKRYWYICQDFTEYKYTHQPNRFPDLMMCLPEIRYIAGKMVNVPLEQLPLLFKVVLHSCKTSVGKE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3