Documentos Principais
SAB1410445
Sigma-Aldrich
Anti-AIPL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AIPL2, LCA4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 43.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AIPL1(23746)
Descrição geral
Leber congenital amaurosis (LCA) accounts for at least 5% of all inherited retinal disease and is the most severe inherited retinopathy with the earliest age of onset. Individuals affected with LCA are diagnosed at birth or in the first few months of life with severely impaired vision or blindness, nystagmus and an abnormal or flat electroretinogram. The photoreceptor/pineal -expressed gene, AIPL1, encoding aryl-hydrocarbon interacting protein-like 1, was mapped within the LCA4 candidate region. The protein contains three tetratricopeptide motifs, consistent with nuclear transport or chaperone activity. AIPL1 mutations may cause approximately 20% of recessive LCA. (provided by RefSeq)
Imunogênio
AIPL1 (NP_055151.3, 1 a.a. ~ 384 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDAALLLNVEGVKKTILHGGTGELPNFITGSRVIFHFRTMKCDEERTVIDDSRQVGQPMHIIIGNMFKLEVWEILLTSMRVHEVAEFWCDTIHTGVYPILSRSLRQMAQGKDPTEWHVHTCGLANMFAYHTLGYEDLDELQKEPQPLVFVIELLQVDAPSDYQRETWNLSNHEKMKAVPVLHGEGNRLFKLGRYEEASSKYQEAIICLRNLQTKEKPWEVQWLKLEKMINTLILNYCQCLLKKEEYYEVLEHTSDILRHHPGIVKAYYVRARAHAEVWNEAEAKADLQKVLELEPSMQKAVRRELRLLENRMAEKQEEERLRCRNMLSQGATQPPAEPPTEPPAQSSTEPPAEPPTAPSAELSAGPPAEPATEPPPSPGHSLQH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)