Documentos Principais
SAB1410243
Sigma-Aldrich
Anti-ACTRT2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ARPM2, ARPT2, Arp-T2, FLJ25424, HARPM2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 41.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTRT2(140625)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The protein encoded by this intronless gene belongs to the actin family. Studies have shown that this protein may be involved in cytoskeletal organization similar to other cytoplasmic actin-related protein (ARP) subfamily members. Antibody raised against the human protein has been used to detect the protein by immunoblotting and immunofluorescence microscopy, demonstrating its specific synthesis in the testis, late in spermatid differentiation, and its localization in the calyx. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ACTRT2 (NP_536356.3, 1 a.a. ~ 377 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFNPHALDSPAVIFDNGSGFCKAGLSGEFGPRHMVSSIVGHLKFQAPSAEANQKKYFVGEEALYKQEALQLHSPFERGLITGWDDVERLWKHLFEWELGVKPSDQPLLATEPSLNPRENREKMAEVMFENFGVPAFYLSDQAVLALYASACVTGLVVDSGDAVTCTVPIFEGYSLPHAVTKLHVAGRDITELLMQLLLASGHTFPCQLDKGLVDDIKKKLCYVALEPEKELSRRPEEVLREYKLPDGNIISLGDPLHQAPEALFVPQQLGSQSPGLSNMVSSSITKCDTDIQKILFGEIVLSGGTTLFHGLDDRLLKELEQLASKDTPIKITAPPDRWFSTWIGASIVTSLSSFKQMWVTAADFKEFGTSVVQRRCF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)