Documentos Principais
SAB1410229
Sigma-Aldrich
Anti-PACRG antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ32724, GLUP, HAK005771, PARK2CRG, RP3-495O10.2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 29.3 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PACRG(135138)
Descrição geral
This gene encodes a protein that is conserved across metazoans. In vertebrates, this gene is linked in a head-to-head arrangement with the adjacent parkin gene, which is associated with autosomal recessive juvenile Parkinson′s disease. These genes are co-regulated in various tissues and they share a bi-directional promoter. Both genes are associated with susceptibility to leprosy. The parkin co-regulated gene protein forms a large molecular complex with chaperones, including heat shock proteins 70 and 90, and chaperonin components. This protein is also a component of Lewy bodies in Parkinson′s disease patients, and it suppresses unfolded Pael receptor-induced neuronal cell death. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PACRG (NP_001073847.1, 1 a.a. ~ 257 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVAEKETLSLNKCPDKMPKRTKLLAQQPLPVHQPHSLVSEGFTVKAMMKNSVVRGPPAAGAFKERPTKPTAFRKFYERGDFPIALEHDSKGNKIAWKVEIEKLDYHHYLPLFFDGLCEMTFPYEFFARQGIHDMLEHGGNKILPVLPQLIIPIKNALNLRNRQVICVTLKVLQHLVVSAEMVGKALVPYYRQILPVLNIFKNMNVNSGDGIDYSQQKRENIGDLIQETLEAFERYGGENAFINIKYVVPTYESCLLN
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)