Documentos
SAB1410120
Sigma-Aldrich
Anti-FARS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FARS1, HSPC320, PheRS, dJ520B18.2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 52.4 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FARS2(10667)
Descrição geral
Aminoacyl-tRNA synthetases are a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. This gene encodes a phenylalanine-tRNA synthetase (PheRS) localized to the mitochondrion which consists of a single polypeptide chain, unlike the (alpha-beta)2 structure of the prokaryotic and eukaryotic cytoplasmic forms of PheRS. Structure analysis and catalytic properties indicate mitochondrial PheRSs may constitute a class of PheRS distinct from the enzymes found in prokaryotes and in the eukaryotic cytoplasm. (provided by RefSeq)
Imunogênio
FARS2 (NP_006558.1, 1 a.a. ~ 451 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVGSALRRGAHAYVYLVSKASHISRGHQHQAWGSRPPAAECATQRAPGSVVELLGKSYPQDDHSNLTRKVLTRVGRNLHNQQHHPLWLIKERVKEHFYKQYVGRFGTPLFSVYDNLSPVVTTWQNFDSLLIPADHPSRKKGDNYYLNRTHMLRAHTSAHQWDLLHAGLDAFLVVGDVYRRDQIDSQHYPIFHQLEAVRLFSKHELFAGIKDGESLQLFEQSSRSAHKQETHTMEAVKLVEFDLKQTLTRLMAHLFGDELEIRWVDCYFPFTHPSFEMEINFHGEWLEVLGCGVMEQQLVNSAGAQDRIGWAFGLGLERLAMILYDIPDIRLFWCEDERFLKQFCVSNINQKVKFQPLSKYPAVINDISFWLPSENYAENDFYDLVRTIGGDLVEKVDLIDKFVHPKTHKTSHCYRITYRHMERTLSQREVRHIHQALQEAAVQLLGVEGRF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3