Documentos Principais
SAB1410047
Sigma-Aldrich
Anti-TNFSF15 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC129934, MGC129935, TL1, TL1A, VEGI, VEGI192A
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 28.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFSF15(9966)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) ligand family. This protein is abundantly expressed in endothelial cells, but is not expressed in either B or T cells. The expression of this protein is inducible by TNF and IL-1 alpha. This cytokine is a ligand for receptor TNFRSF25 and decoy receptor TNFRSF21/DR6. It can activate NF-kappaB and MAP kinases, and acts as an autocrine factor to induce apoptosis in endothelial cells. This cytokine is also found to inhibit endothelial cell proliferation, and thus may function as an angiogenesis inhibitor. An additional isoform encoded by an alternatively spliced transcript variant has been reported but the sequence of this transcript has not been determined. (provided by RefSeq)
Imunogênio
TNFSF15 (NP_005109.2, 1 a.a. ~ 251 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEDLGLSFGETASVEMLPEHGSCRPKARSSSARWALTCCLVLLPFLAGLTTYLLVSQLRAQGEACVQFQALKGQEFAPSHQQVYAPLRADGDKPRAHLTVVRQTPTQHFKNQFPALHWEHELGLAFTKNRMNYTNKFLLIPESGDYFIYSQVTFRGMTSECSEIRQAGRPNKPDSITVVITKVTDSYPEPTQLLMGTKSVCEVGSNWFQPIYLGAMFSLQEGDKLMVNVSDISLVDYTKEDKTFFGAFLL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)