Documentos Principais
SAB1410035
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OXSR1 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
KIAA1101, OSR1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.63 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OXSR1(9943)
Descrição geral
The product of this gene belongs to the Ser/Thr protein kinase family of proteins. It regulates downstream kinases in response to environmental stress, and may play a role in regulating the actin cytoskeleton. (provided by RefSeq)
Imunogênio
OXSR1 (AAH08726.1, 351 a.a. ~ 450 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KAAISQLRSPRVKESISNSELFPTTDPVGTLLQVPEQISAHLPQPAGQIATQPTQVSLPPTAEPAKTAQALSSGSGSQETKIPISLVLRLRNSKKELNDI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)