Documentos Principais
SAB1409949
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BANF1 antibody produced in mouse
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BAF, BCRP1, D14S1460, MGC111161
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35.53 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BANF1(8815)
Descrição geral
The protein encoded by this gene was first identified by its ability to protect retroviruses from intramolecular integration and therefore promote intermolecular integration into the host cell genome. The protein forms a homodimer which localizes to both the nucleus and cytoplasm and is specifically associated with chromosomes during mitosis. This protein binds to double stranded DNA in a non-specific manner and also binds to LEM-domain containing proteins of the nuclear envelope. This protein is thought to facilitate nuclear reassembly by binding with both DNA and inner nuclear membrane proteins and thereby recruit chromatin to the nuclear periphery. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein
Imunogênio
BANF1 (AAH05942, 1 a.a. ~ 89 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTTSQKHRDFVAEPMGEKPVGSLAGIGEVLGKKLEERGFDKAYVVLGQFLVLKKDEDLFREWLKDTCGANAKQSRDCFGCLREWCDAFL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)