Key Documents
SAB1409867
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RASSF5 antibody produced in mouse
clone 5C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC10823, MGC17344, Maxp1, NORE1, NORE1A, NORE1B, RAPL, RASSF3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5C2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37.51 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RASSF5(83593)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene is a member of the Ras association domain family. It functions as a tumor suppressor, and is inactivated in a variety of cancers. The encoded protein localizes to centrosomes and microtubules, and associates with the GTP-activated forms of Ras, Rap1, and several other Ras-like small GTPases. The protein regulates lymphocyte adhesion and suppresses cell growth in response to activated Rap1 or Ras. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RASSF5 (NP_113625, 100 a.a. ~ 206 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DVRSIFEQPQDPRVPAERGEGHCFAELVLPGGPGWCDLCGREVLRQALRCTNCKFTCHPECRSLIQLDCSQQEGLSRDRPSPESTLTVTFSQNVCKPVEETQRPPTL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3