Documentos Principais
SAB1409780
Sigma-Aldrich
Anti-TNFSF4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CD134L, CD252, GP34, OX-40L, OX4OL, TXGP1
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.781,00
R$ 3.781,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.781,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.781,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 21.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFSF4(7292)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) ligand family. This cytokine is a ligand for receptor TNFRSF4/OX4. It is found to be involved in T cell antigen-presenting cell (APC) interactions. In surface Ig- and CD40-stimulated B cells, this cytokine along with CD70 has been shown to provide CD28-independent costimulatory signals to T cells. This protein and its receptor are reported to directly mediate adhesion of activated T cells to vascular endothelial cells. (provided by RefSeq)
Imunogênio
TNFSF4 (NP_003317.1, 1 a.a. ~ 183 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERVQPLEENVGNAARPRFERNKLLLVASVIQGLGLLLCFTYICLHFSALQVSHRYPRIQSIKVQFTEYKKEKGFILTSQKEDEIMKVQNNSVIINCDGFYLISLKGYFSQEVNISLHYQKDEEPLFQLKKVRSVNSLMVASLTYKDKVYLNVTTDNTSLDDFHVNGGELILIHQNPGEFCVL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)