Documentos Principais
SAB1409772
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TWIST1 antibody produced in mouse
clone 4G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ACS3, BPES2, BPES3, SCS, TWIST, bHLHa38
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37.07 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TWIST1(7291)
Descrição geral
Basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors have been implicated in cell lineage determination and differentiation. The protein encoded by this gene is a bHLH transcription factor and shares similarity with another bHLH transcription factor, Dermo1. The strongest expression of this mRNA is in placental tissue; in adults, mesodermally derived tissues express this mRNA preferentially. Mutations in this gene have been found in patients with Saethre-Chotzen syndrome. (provided by RefSeq)
Imunogênio
TWIST1 (NP_000465, 100 a.a. ~ 202 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PQSYEELQTQRVMANVRERQRTQSLNEAFAALRKIIPTLPSDKLSKIQTLKLAARYIDFLYQVLQSDELDSKMASCSYVAHERLSYAFSVWRMEGAWSMSASH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3