Documentos Principais
SAB1409690
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMARCD3 antibody produced in mouse
clone 5B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BAF60C, CRACD3, MGC111010, Rsc6p
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.63 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMARCD3(6604)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the SWI/SNF family of proteins, whose members display helicase and ATPase activities and which are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein is part of the large ATP-dependent chromatin remodeling complex SNF/SWI and has sequence similarity to the yeast Swp73 protein. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the biological validity of some variants has not been determined. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SMARCD3 (NP_001003801, 385 a.a. ~ 483 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ISALDSKIHETIESINQLKIQRDFMLSFSRDPKGYVQDLLRSQSRDLKVMTDVAGNPEEERRAEFYHQPWSQEAVSRYFYCKIQQRRQELEQSLVVRNT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)