Documentos Principais
SAB1409662
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBM15 antibody produced in mouse
clone 2C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ12479, FLJ21943, MGC119584, OTT, OTT1, SPEN
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37.84 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBM15(64783)
Descrição geral
Members of the SPEN (Split-end) family of proteins, including RBM15, have repressor function in several signaling pathways and may bind to RNA through interaction with spliceosome components (Hiriart et al., 2005 [PubMed 16129689]).[supplied by OMIM
Imunogênio
RBM15 (NP_073605.4, 701 a.a. ~ 810 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PIRDRRGSLEKSQGDKRDRKNSASAERDRKHRTTAPTEGKSPLKKEDRSDGSAPSTSTASSKLKSPSQKQDGGTAPVASASPKLCLAWQGMLLLKNSNFPSNMHLLQGDL
Ações bioquímicas/fisiológicas
RBM15 (RNA binding motif protein 15) is an RTE (RNA transport element) binding factor majorly involved in the mRNA export. It plays a vital role in the NXF (Nuclear export factor) pathway. It directly binds to NXF1 and provides receptor for the RNA export element RTE. This conjugated form helps to enhance RTE-mediated expression. RBM15 has the ability to identify specific RTE RNA in vitro, which finally enhances export and expression of RTE-containing reporter mRNAs in vivo.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Susan Lindtner et al.
The Journal of biological chemistry, 281(48), 36915-36928 (2006-09-27)
Retroviruses/retroelements provide tools enabling the identification and dissection of basic steps for post-transcriptional regulation of cellular mRNAs. The RNA transport element (RTE) identified in mouse retrotransposons is functionally equivalent to constitutive transport element of Type D retroviruses, yet does not
Andrei S Zolotukhin et al.
Nucleic acids research, 37(21), 7151-7162 (2009-09-30)
The conserved mRNA export receptor NXF1 (Mex67 in yeast) assembles with messenger ribonucleoproteins (mRNP) in the nucleus and guides them through the nuclear pore complex into the cytoplasm. The DEAD family RNA helicase Dbp5 is essential for nuclear export of