Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB1409576
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTK9 antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
A6, MGC23788, MGC41876, PTK9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 44.66 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTK9(5756)
Descrição geral
This gene encodes twinfilin, an actin monomer-binding protein conserved from yeast to mammals. Studies of the mouse counterpart suggest that this protein may be an actin monomer-binding protein, and its localization to cortical G-actin-rich structures may be regulated by the small GTPase RAC1. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PTK9 (AAH22344, 80 a.a. ~ 252 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VAFPISREAFQALEKLNNRQLNYVQLEIDIKNEIIILANTTNTELKDLPKRIPKDSARYHFFLYKHSHEGDYLESIVFIYSMPGYTCSIRERMLYSSCKSRLLEIVERQLQMDVIRKIEIDNGDELTADFLYEEVHPKQHAHKQSSAKPKGPAGKRGIRRLIRGPAETEATTD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)