Documentos Principais
SAB1409482
Sigma-Aldrich
Anti-PIWIL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ10351, HILI, MGC133049, PIWIL1L, mili
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 157.03 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIWIL2(55124)
Descrição geral
PIWIL2 belongs to the Argonaute family of proteins, which function in development and maintenance of germline stem cells (Sasaki et al., 2003 [PubMed 12906857]).[supplied by OMIM
Imunogênio
PIWIL2 (NP_060538.2, 1 a.a. ~ 973 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPFRPSFRGQSPIHPSQCQAVRMPGCWPQASKPLDPALGRGAPAGRGHVFGKPEEPSTQRGPAQRESVGLVSMFRGLGIETVSKTPLKREMLPSGRGILGRGLSANLVRKDREELSPTFWDPKVLAAGDSKMAETSVGWSRTLGRGSSDASLLPLGRAAGGISREVDKPPCTFSTPSRGPPQLSSPPALPQSPLHSPDRPLVLTVEHKEKELIVKQGSKGTPQSLGLNLVKIQCHNEAVYQYHVTFSPNVECKSMRFGMLKDHQAVTGNVTAFDGSILYLPVKLQQVLELKSQRKTDSAEISIKIQMTKILEPCSDLCIPFYNVVFRRVMKLLDMKLVGRNFYDPTSAMVLQQHRLQIWPGYAASIRRTDGGLFLLADVSHKVIRNDCVLDVMHAIYQQNKEHFQDECTKLLVGNIVITRYNNRTYRIDDVDWNKTPKDSFTMSDGKEITFLEYYSKNYGITVKEEDQPLLIHRPSERQDNHGMLLKGEILLLPELSFMTGIPEKMKKDFRAMKDLAQQINLSPKQHHSALECLLQRIAKNEAATNELMRWGLRLQKDVHKIEGRVLPMERINLKNTSFITSQELNWVKEVTRDPSILTIPMHFWALFYPKRAMDQARELVNMLEKIAGPIGMRMSPPAWVELKDDRIETYVRTIQSTLGAEGKIQMVVCIIMGPRDDLYGAIKKLCCVQSPVPSQVVNVRTIGQPTRLRSVAQKILLQINCKLGGELWGVDIPLKQLMVIGMDVYHDPSRGMRSVVGFVASINLTLTKWYSRVVFQMPHQEIVDSLKLCLVGSLKKFYEVNHCLPEKIVVYRDGVSDGQLKTVANYEIPQLQKCFEAFENYQPKMVVFVVQKKISTNLYLAAPQNFVTPTPGTVVDHTITSCEWVDFYLLAHHVRQGCGIPTHYVCVLNTANLSPDHMQRLTFKLCHMYWNWPGTIRVPAPCKYAHKLAFLSGHILHHEPAIQLCENLFFL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)