Documentos Principais
SAB1409291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CUEDC1 antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp547L163, FLJ20739
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 68.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CUEDC1(404093)
Imunogênio
CUEDC1 (NP_060419.1, 1 a.a. ~ 386 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTSLFRRSSSGSGGGGTAGARGGGGGTAAPQELNNSRPARQVRRLEFNQAMDDFKTMFPNMDYDIIECVLRANSGAVDATIDQLLQMNLEGGGSSGGVYEDSSDSEDSIPPEILERTLEPDSSDEEPPPVYSPPAYHMHVFDRPYPLAPPTPPPRIDALGSGAPTSQRRYRNWNPPLLGNLPDDFLRILPQQLDSIQGNAGGPKPGSGEGCPPAMAGPGPGDQESRWKQYLEDERIALFLQNEEFMKELQRNRDFLLALERDRLKYESQKSKSSSVAVGNDFGFSSPVPGTGDANPAVSEDALFRDKLKHMGKSTRRKLFELARAFSEKTKMRKSKRKHLLKHQSLGAAASTANLLDDVEGHACDEDFRGRRQEAPKVEEGLREGQ
Ações bioquímicas/fisiológicas
CUEDC1 (CUE domain containing 1) might be involved in protein trafficking and degradation. Changes in this gene are linked with early stage cervical cancer. It is highly methylated in the placental tissue of preeclampsia patients. CUEDC1 is suggested to control trophoblast invasion by participating in the TGF (transforming growth factor)-β/Smad (mothers against decapentaplegic homolog) signaling pathway. The gene is mapped to human chromosome 17q23.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Y-H Yan et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 17(22), 3083-3094 (2013-12-05)
Preeclampsia is a complication of pregnancy that severely threatens the health of the mother and infant, yet the mechanism of pathogenesis remains unclear. In this article, gene array technology was applied to identify the genes related to the pathogenesis of