Documentos Principais
SAB1409066
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GCA antibody produced in mouse
clone 3D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GCL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
clone:
3D12, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 49.61 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GCA(25801)
Descrição geral
This gene product, grancalcin, is a calcium-binding protein abundant in neutrophils and macrophages. It belongs to the penta-EF-hand subfamily of proteins which includes sorcin, calpain, and ALG-2. Grancalcin localization is dependent upon calcium and magnesium. In the absence of divalent cation, grancalcin localizes to the cytosolic fraction; with magnesium alone, it partitions with the granule fraction; and in the presence of magnesium and calcium, it associates with both the granule and membrane fractions, suggesting a role for grancalcin in granule-membrane fusion and degranulation. (provided by RefSeq)
Imunogênio
GCA (AAH05214, 1 a.a. ~ 217 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAYPGYGGGFGNFSIQVPGMQMGQPVPETGPAILLDGYSGPAYSDTYSSAGDSVYTYFSAVAGQDGEVDAEELQRCLTQSGINGTYSPFSLETCRIMIAMLDRDHTGKMGFNAFKELWAALNAWKENFMTVDQDGSGTVEHHELRQAIGLMGYRLSPQTLTTIVKRYSKNGRIFFDDYVACCVKLRALTDFFRKRDHLQQGSANFIYDDFLQGTMAI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)