Documentos Principais
SAB1408975
Sigma-Aldrich
Anti-EMX2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 27.72 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EMX2(2018)
Descrição geral
This gene encodes a homeobox-containing transcription factor that is the homolog to the ′empty spiracles′ gene in Drosophila. Research on this gene in humans has focused on its expression in three tissues: dorsal telencephalon, olfactory neuroepithelium, and urogenetial system. It is expressed in the dorsal telencephalon during development in a low rostral-lateral to high caudal-medial gradient and is proposed to pattern the neocortex into defined functional areas. It is also expressed in embryonic and adult olfactory neuroepithelia where it complexes with eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E) and possibly regulates mRNA transport or translation. In the developing urogenital system, it is expressed in epithelial tissues and is negatively regulated by HOXA10. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct proteins
Imunogênio
EMX2 (NP_004089.1, 1 a.a. ~ 252 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFQPAPKRCFTIESLVAKDSPLPASRSEDPIRPAALSYANSSPINPFLNGFHSAAAAAAGRGVYSNPDLVFAEAVSHPPNPAVPVHPVPPPHALAAHPLPSSHSPHPLFASQQRDPSTFYPWLIHRYRYLGHRFQGNDTSPESFLLHNALARKPKRIRTAFSPSQLLRLEHAFEKNHYVVGAERKQLAHSLSLTETQVKVWFQNRRTKFKRQKLEEEGSDSQQKKKGTHHINRWRIATKQASPEEIDVTSDD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)