Documentos Principais
SAB1408973
Sigma-Aldrich
Anti-MUC20 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ14408, KIAA1359
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 55.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUC20(200958)
Descrição geral
This gene encodes a member of the mucin protein family. Mucins are high molecular weight glycoproteins secreted by many epithelial tissues to form an insoluble mucous barrier. The shorter isoform expressed by this gene is localized to the plasma membrane, whereas the longer isoform might be secreted. The C terminus of this protein associates with the multifunctional docking site of the met proto-oncogene and suppresses activation of some downstream met signaling cascades. The protein features a tandem repeat domain that varies between 2 and 6 copies in most individuals. The allele represented in the human reference assembly contains 12 copies. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MUC20 (AAH44243.1, 1 a.a. ~ 538 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGCLWGLALPLFFFCWEVGVSGSSAGPSTRRADTAMTTDDTEVPAMTLAPGHAALETQTLSAETSSRASTPAGPIPEAETRGAKRISPARETRSFTKTSPNFMVLIATSVETSAASGSPEGAGMTTVQTITGSDPEEAIFDTLCTDDSSEEAKTLTMDILTLAHTSTEAKGLSSESSASSDGPHPVITPSRASESSASSDGPHPVITPSRASESSASSDGPHPVITPSWSPGSDVTLLAEALVTVTNIEVINCSITEIETTTSSIPGASDIDLIPTEGVKASSTSDPPALPDSTEAKPHITEVTASAETLSTAGTTESAAPHATVGTPLPTNSATEREVTAPGATTLSGALVTVSRNPLEETSALSVETPSYVKVSGAAPVSIEAGSAVGKTTSFAGSSASSYSPSEAALKNFTPSETPTMDIATKGPFPTSRDPLPSVPPTTTNSSRGTNSTLAKITTSAKTTMKPPTATPTTARTRPTTDVSAGENGGFLLLRLSVASPEDLTDPRVAERLMQQLHRELHAHAPHFQVSLLRVRRG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)