Documentos Principais
SAB1408861
Sigma-Aldrich
Anti-CCBP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CCR10, CCR9, CMKBR9, D6, MGC126678, MGC138250, hD6
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 43.4 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCBP2(1238)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene encodes a beta chemokine receptor, which is predicted to be a seven transmembrane protein similar to G protein-coupled receptors. Chemokines and their receptor-mediated signal transduction are critical for the recruitment of effector immune cells to the inflammation site. This gene is expressed in a range of tissues and hemopoietic cells. The expression of this receptor in lymphatic endothelial cells and overexpression in vascular tumors suggested its function in chemokine-driven recirculation of leukocytes and possible chemokine effects on the development and growth of vascular tumors. This receptor appears to bind the majority of beta-chemokine family members; however, its specific function remains unknown. This gene is mapped to chromosome 3p21.3, a region that includes a cluster of chemokine receptor genes. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CCBP2 (NP_001287.2, 1 a.a. ~ 384 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAATASPQPLATEDADSENSSFYYYDYLDEVAFMLCRKDAVVSFGKVFLPVFYSLIFVLGLSGNLLLLMVLLRYVPRRRMVEIYLLNLAISNLLFLVTLPFWGISVAWHWVFGSFLCKMVSTLYTINFYSGIFFISCMSLDKYLEIVHAQPYHRLRTRAKSLLLATIVWAVSLAVSIPDMVFVQTHENPKGVWNCHADFGGHGTIWKLFLRFQQNLLGFLLPLLAMIFFYSRIGCVLVRLRPAGQGRALKIAAALVVAFFVLWFPYNLTLFLHTLLDLQVFGNCEVSQHLDYALQVTESIAFLHCCFSPILYAFSSHRFRQYLKAFLAAVLGWHLAPGTAQASLSSCSESSILTAQEEMTGMNDLGERQSENYPNKEDVGNKSA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)