Documentos Principais
SAB1408854
Sigma-Aldrich
Anti-ART5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC22848
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 32.23 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ART5(116969)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the ARG-specific ADP-ribosyltransferase family. Proteins in this family regulate the function of target proteins by attaching ADP-ribose to specific amino acid residues in their target proteins. The mouse homolog lacks a glycosylphosphatidylinositol-anchor signal sequence and is predicted to be a secretory enzyme. Transcript variants with different 5′ UTRs, but encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ART5 (AAH14577, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALAALMIALGSLGLHTWQAQAVPTILPLGLAPDTFDDTYVGCVEEMEEKAAPLLKEEMAHHALLRESWEAAQETWEDKRRGLTLPPGFKAQNGIAIMVYTNSSNTLYWELNQAVRTGGGSRELYMRHFPFKALHFYLIRALQLLRGSGGCSRGPGEVVFRGVGSLRFEPKRLGDSVRLGQFASSSLDKAVAHRFGNATLFSLTTCFGAPIQAFSVFPKEREVLIPPHEVFLVTRFSQDGAQSLVTLWSYNQTCSHFNCAYLGGEKRRGCVSAPGALGTGDLHMTKRHLQQP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)