Documentos Principais
SAB1408788
Sigma-Aldrich
Anti-CETN3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CEN3, MGC12502, MGC138245
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 19.5 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CETN3(1070)
Descrição geral
The protein encoded by this gene contains four EF-hand calcium binding domains, and is a member of the centrin protein family. Centrins are evolutionarily conserved proteins similar to the CDC31 protein of S. cerevisiae. Yeast CDC31 is located at the centrosome of interphase and mitotic cells, where it plays a fundamental role in centrosome duplication and separation. Multiple forms of the proteins similar to the yeast centrin have been identified in human and other mammalian cells, some of which have been shown to be associated with centrosome fractions. This protein appears to be one of the most abundant centrins associated with centrosome, which suggests a similar function to its yeast counterpart. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CETN3 (NP_004356.2, 1 a.a. ~ 167 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLALRSELVVDKTKRKKRRELSEEQKQEIKDAFELFDTDKDEAIDYHELKVAMRALGFDVKKADVLKILKDYDREATGKITFEDFNEVVTDWILERDPHEEILKAFKLFDDDDSGKISLRNLRRVARELGENMSDEELRAMIEEFDKDGDGEINQEEFIAIMTGDI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)