Documentos Principais
SAB1408760
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDX1 antibody produced in mouse
clone 3A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC116915
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35.64 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDX1(1044)
Descrição geral
This gene is a member of the caudal-related homeobox transcription factor gene family. The encoded DNA-binding protein regulates intestine-specific gene expression and enterocyte differentiation. It has been shown to induce expression of the intestinal alkaline phosphatase gene, and inhibit beta-catenin/T-cell factor transcriptional activity. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CDX1 (NP_001795, 126 a.a. ~ 215 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GAQRPTPYEWMRRSVAAGGGGGSGKTRTKDKYRVVYTDHQRLELEKEFHYSRYITIRRKSELAANLGLTERQVKIWFQNRRAKERKVNKK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)