Documentos Principais
SAB1408741
Sigma-Aldrich
Anti-PSMD14 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
PAD1, POH1, rpn11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 34.6 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSMD14(10213)
Descrição geral
PSMD14 is a component of the 26S proteasome, a multiprotein complex that degrades proteins targeted for destruction by the ubiquitin pathway (Spataro et al., 1997 [PubMed 9374539]).[supplied by OMIM
Imunogênio
PSMD14 (NP_005796.1, 1 a.a. ~ 310 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDRLLRLGGGMPGLGQGPPTDAPAVDTAEQVYISSLALLKMLKHGRAGVPMEVMGLMLGEFVDDYTVRVIDVFAMPQSGTGVSVEAVDPVFQAKMLDMLKQTGRPEMVVGWYHSHPGFGCWLSGVDINTQQSFEALSERAVAVVVDPIQSVKGKVVIDAFRLINANMMVLGHEPRQTTSNLGHLNKPSIQALIHGLNRHYYSITINYRKNELEQKMLLNLHKKSWMEGLTLQDYSEHCKHNESVVKEMLELAKNYNKAVEEEDKMTPEQLAIKNVGKQDPKRHLEEHVDVLMTSNIVQCLAAMLDTVVFK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dongyeob Seo et al.
EBioMedicine, 49, 55-71 (2019-11-07)
Although bone morphogenetic protein 6 (BMP6) signaling pathway has been implicated in many types of cancer, its role of tumorigenesis seems to be controversial and its ubiquitin-modifying mechanisms have not been fully addressed. Our study was designed to investigate how