Documentos Principais
SAB1408683
Sigma-Aldrich
Anti-POLR3K antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
C11, C11-RNP3, My010, RPC10, RPC11, hRPC11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~12.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POLR3K(51728)
Descrição geral
This gene encodes a small essential subunit of RNA polymerase III, the polymerase responsible for synthesizing transfer and small ribosomal RNAs in eukaryotes. The carboxy-terminal domain of this subunit shares a high degree of sequence similarity to the carboxy-terminal domain of an RNA polymerase II elongation factor. This similarity in sequence is supported by functional studies showing that this subunit is required for proper pausing and termination during transcription. (provided by RefSeq)
Imunogênio
POLR3K (NP_057394.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLFCPGCGNGLIVEEGQRCHRFACNTCPYVHNITRKVTNRKYPKLKEVDDVLGGAAAWENVDSTAESCPKCEHPRAYFMQLQTRSADEPMTTFYKCCNAQCGHRWRD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)