Documentos Principais
SAB1408609
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFV3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CI-9KD
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~11.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDUFV3(4731)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is one of at least forty-one subunits that make up the NADH-ubiquinone oxidoreductase complex. This complex is part of the mitochondrial respiratory chain and serves to catalyze the rotenone-sensitive oxidation of NADH and the reduction of ubiquinone. The encoded protein is one of three proteins found in the flavoprotein fraction of the complex. The specific function of the encoded protein is unknown. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NDUFV3 (NP_001001503.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAPCLLRQGRAGALKTMLQEAQVFRGLASTVSLSAESGKSEKGQPQNSKKQSPPKKPAPVPAEPFDNTTYKNLQHHDYSTYTFLDLNLELSKFRMPQPSSGRESPRH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)