Documentos Principais
SAB1408519
Sigma-Aldrich
Anti-NANOGP8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC119250, NANOG, NANOGP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~34.6 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
This locus is a processed pseudogene of the transcription factor NANOG. NANOG plays a central role in regulating self-renewal in pluripotent stem cells and tumor cells. This pseudogene contains an intact open reading frame that could potentially encode a protein similar to NANOG. Although there is no evidence of transcription from this pseudogene, RT-PCR studies suggest that NANOGP8 may be expressed in some cancer cell lines. In vitro studies using a recombinant NANOGP8 protein have shown that the protein localizes to the nucleus and can promote cell proliferation, similar to NANOG. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NANOGP8 (AAH69807, 1 a.a. ~ 305 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSVDPACPQSLPCFEASDCKESSPMPVICGPEENYPSLQMSSAEMPHTETVSPLPSSMDLLIQDSPDSSTSPKGKQPTSAENSVAKKEDKVPVKKQKTRTVFSSTQLCVLNDRFQRQKYLSLQQMQELSNILNLSYKQVKTWFQNQRMKSKRWQKNNWPKNSNGVTQKASAPTYPSLYSSYHQGCLVNPTGNLPMWSNQTWNNSTWSNQTQNIQSWSNHSWNTQTWCTQSWNNQAWNSPFYNCGEESLQSCMHFQPNSPASDLEAALEAAGEGLNVIQQTTRYFSTPQTMDLFLNYSMNMQPEDV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)