Documentos Principais
SAB1408359
Sigma-Aldrich
Anti-A2ML1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CPAMD9, DKFZp686C1729, DKFZp686D2011, DKFZp686G1812, DKFZp686L1821, DKFZp686O1010, FLJ16045, FLJ25179, FLJ39129
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~17.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... A2ML1(144568)
Descrição geral
The alpha-macroglobulin (AM) superfamily of proteins contains both complement components and protease inhibitors, including A2M (MIM 103950) and A2ML1. AM proteins display a unique trap mechanism of inhibition, by which the AM inhibitor undergoes a major conformational change upon its cleavage by a protease, thus trapping the protease and blocking it from subsequent substrate binding (Galliano et al., 2006 [PubMed 16298998]).[supplied by OMIM
Imunogênio
A2ML1 (AAH93840.1, 1 a.a. ~ 158 a.a) full-length human protein.
Sequence
MYTLEASGQGCVYVQTVLRYNILPPTNMKTFSLSVEIGKARCEQPTSPRSLTLTIHTSYVGSRSSSNMAIVEVKMLSGFSPMEGTNQLLLQQPLVKKVEFGTDTLNIYLDELIKNTQTYTFTISQSVLVTNLKPATIKVYDYYLPDEQATIQYSDPCE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)