Documentos
SAB1408324
Sigma-Aldrich
Anti-UGT3A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ34658
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~59.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UGT3A1(133688)
Imunogênio
UGT3A1 (AAH68446, 1 a.a. ~ 523 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVGQRVLLLVAFLLSGVLLSEAAKILTISTLGGSHYLLLDRVSQILQEHGHNVTMLHQSGKFLIPDIKEEEKSYQVIRWFSPEDHQKRIKKHFDSYIETALDGRKESEALVKLMEIFGTQCSYLLSRKDIMDSLKNENYDLVFVEAFDFCSFLIAEKLVKPFVAILPTTFGSLDFGLPSPLSYVPVFPSLLTDHMDFWGRVKNFLMFFSFSRSQWDMQSTFDNTIKEHFPEGSRPVLSHLLLKAELWFVNSDFAFDFARPLLPNTVYIGGLMEKPIKPVPQDLDNFIANFGDAGFVLVAFGSMLNTHQSQEVLKKMHNAFAHLPQGVIWTCQSSHWPRDVHLATNVKIVDWLPQSDLLAHPSIRLFVTHGGQNSVMEAIRHGVPMVGLPVNGDQHGNMVRVVAKNYGVSIRLNQVTADTLTLTMKQVIEDKRYKSAVVAASVILHSQPLSPAQRLVGWIDHILQTGGATHLKPYAFQQPWHEQYLIDVFVFLLGLTLGTMWLCGKLLGVVARWLRGARKVKKT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1