Key Documents
SAB1408263
Sigma-Aldrich
Anti-TTC18 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ25765, RP11-152N13.6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~125.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TTC18(118491)
Imunogênio
TTC18 (NP_660153, 1 a.a. ~ 1121 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEQVPSAGRLVQITVTEGYDLKGFKGDTPVTFIRAEFNQVVLGDSAKITVSPEGSAKYNFTSSFEFNPEGGITSDDLAHKPVFLTVTEVLPKEKKQKEEKTLILGQAVVDLLPLLEGQSSFQTTVPLHPVQGSPLETPRSSAKQCSLEVKVLVAEPLLTTAQISGGNLLKVTLEAAYSVPESFIPTGPGQNYMVGLQVPSLGEKDYPILFKNGTLKLGGEREPVPRPKKWPIANILAPGANNIPDAFIVGGPYEEEEGELNHPEDSEFRNQAECIKKRIIWDLESRCYLDPSAVVSFQKRIADCRLWPVEITRVPLVTIPKGKAGKTEKTDEEAQLSFHGVAYVNMVPLLYPGVKRIRGAFHVYPYLDSVVHEKTKCLLSLFRDIGHHLIHNNKIGGINSLLSKQAVSKNLKEDKPVKEKDIDGRPRPGDVQAPSIKSQSSDTPLEGEPPLSHNPEGQQYVEAGTYIVLEIQLDKALVPKRMPEELARRVKEMIPPRPPLTRRTGGAQKAVSDYHIQIKNISRAILDEYYRMFGKQVAKLESDMDSETLEEQKCQLSYELNCSGKYFAFKEQLKHAVVKIVRDKYLKTTSFESQEELQTFISELYVFLVDQMHVALNQTMPDDVQGTVATIYTSSEQLQLFAFEAEVNENFEMAAAYYKERLVREPQNLDHWLDYGAFCLLTEDNIKAQECFQKALSLNQSHIHSLLLCGVLAVLLENYEQAEIFFEDATCLEPTNVVAWTLLGLYYEIQNNDIRMEMAFHEASKQLQARMLQAQVTKQKSTGVEDTEERGKRESSLGPWGITNGSATAIKVEAPAGPGAALSILDKFLEESSKLQSDSQEPILTTQTWDPSISQKPSNTFIKEIPTKKEASKCQDSSALLHPGLHYGVSQTTTIFMETIHFLMKVKAVQYVHRVLAHELLCPQGGPSCEYYLVLAQTHILKKNFAKAEEYLQQAAQMDYLNPNVWGLKGHLYFLSGNHSEAKACYERTISFVVDASEMHFIFLRLGLIYLEEKEYEKAKKTYMQACKRSPSCLTWLGLGIACYRLEELTEAEDALSEANALNNYNAEVWAYLALVCLKVGRQLEAEQAYKYMIKLKLKDEALLAEIHTLQETVGFGNPSF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1