Documentos Principais
SAB1408254
Sigma-Aldrich
Anti-CNTROB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
LIP8, PP1221
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~101.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CNTROB(116840)
Categorias relacionadas
Descrição geral
CNTROB is a centrosomal protein that interacts with BRCA2 (MIM 600185) and is required for centriole duplication and cytokinesis (Zou et al., 2005 [PubMed 16275750]).[supplied by OMIM
Imunogênio
CNTROB (AAH21134.1, 1 a.a. ~ 903 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATSADSPSSPLGAEDLLSDSSEPPGLNQVSSEVTSQLYASLRLSRQAEATARAQLYLPSTSPPHEGLDGFAQELSRSLSVGLEKNLKKKDGSKHIFEMESVRGQLQTMLQTSRDTAYRDPLIPGAGSERREEDSFDSDSTATLLNTRPLQDLSPSSSAQALEELFPRYTSLRPGPPLNPPDFQGLRDALDSEHTRRKHCERHIQSLQTRVLELQQQLAVAVAADRKKDTMIEQLDKTLARVVEGWNRHEAERTEVLRGLQEEHQAAELTRSKQQETVTRLEQSLSEAMEALNREQESARLQQRERETLEEERQALTLRLEAEQQRCCVLQEERDAARAGQLSEHRELETLRAALEEERQTWAQQEHQLKEHYQALQEESQAQLEREKEKSQREAQAAWETQHQLALVQSEVRRLEGELDTARRERDALQLEMSLVQARYESQRIQLESELAVQLEQRVTERLAQAQESSLRQAASLREHHRKQLQDLSGQHQQELASQLAQFKVEMAEREERQQQVAEDYELRLAREQARVCELQSGNQQLEEQRVELVERLQAMLQAHWDEANQLLSTTLPPPNPPAPPAGPSSPGPQEPEKEERRVWTMPPMAVALKPVLQQSREARDELPGAPPVLCSSSSDLSLLLGPSFQSQHSFQPLEPKPDLTSSTAGAFSALGAFHPDHRAERPFPEEDPGPDGEGLLKQGLPPAQLEGLKNFLHQLLETVPQNNENPSVDLLPPKSGPLTVPSWEEAPQVPRIPPPVHKTKVPLAMASSLFRVPEPPSSHSQGSGPSSGSPERGGDGLTFPRQLMEVSQLLRLYQARGWGALPAEDLLLYLKRLEHSGTDGRGDNVPRRNTDSRLGEIPRKEIPSQAVPRRLATAPKTEKPPARKKSGHPAPSSMRSRGGVWR
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)