SAB1408070
Anti-CRISPLD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CRISP10, DKFZp762F133, LCRISP1
Selecione um tamanho
R$ 4.261,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.261,00
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~56.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRISPLD1(83690)
Descrição geral
The gene CRISPLD1 (cysteine rich secretory protein LCCL domain containing 1) is mapped to human chromosome 8q21.11. It has more cysteine residues compared to other similar sized proteins.
Imunogênio
Sequence
MKCTAREWLRVTTVLFMARAIPAMVVPNATLLEKLLEKYMDEDGEWWIAKQRGKRAITDNDMQSILDLHNKLRSQVYPTASNMEYMTWDVELERSAESWAESCLWEHGPASLLPSIGQNLGAHWGRYRPPTFHVQSWYDEVKDFSYPYEHECNPYCPFRCSGPVCTHYTQVVWATSNRIGCAINLCHNMNIWGQIWPKAVYLVCNYSPKGNWWGHAPYKHGRPCSACPPSFGGGCRENLCYKEGSDRYYPPREEETNEIERQQSQVHDTHVRTRSDDSSRNEVISAQQMSQIVSCEVRLRDQCKGTTCNRYECPAGCLDSKAKVIGSVHYEMQSSICRAAIHYGIIDNDGGWVDITRQGRKHYFIKSNRNGIQTIGKYQSANSFTVSKVTVQAVTCETTVEQLCPFHKPASHCPRVYCPRNCMQANPHYARVIGTRVYSDLSSICRAAVHAGVVRNHGGYVDVMPVDKRKTYIASFQNGIFSESLQNPPGGKAFRVFAVV
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)