SAB1408044
Anti-COL21A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
COLA1L, DKFZp564B052, FLJ39125, FLJ44623, FP633, MGC26619, dJ682J15.1, dJ708F5.1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~99.4 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL21A1(81578)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MAHYITFLCMVLVLLLQNSVLAEDGEVRSSCRTAPTDLVFILDGSYSVGPENFEIVKKWLVNITKNFDIGPKFIQVGVVQYSDYPVLEIPLGSYDSGEHLTAAVESILYLGGNTKTGKAIQFALDYLFAKSSRFLTKIAVVLTDGKSQDDVKDAAQAARDSKITLFAIGVGSETEDAELRAIANKPSSTYVFYVEDYIAISKIREVMKQKLCEESVCPTRIPVAARDERGFDILLGLDVNKKVKKRIQLSPKKIKGYEVTSKVDLSELTSNVFPEGLPPSYVFVSTQRFKVKKIWDLWRILTIDGRPQIAVTLNGVDKILLFTTTSVINGSQVVTFANPQVKTLFDEGWHQIRLLVTEQDVTLYIDDQQIENKPLHPVLGILINGQTQIGKYSGKEETVQFDVQKLRIYCDPEQNNRETACEIPGFNGECLNGPSDVGSTPAPCICPPGKPGLQGPKGDPGLPGNPGYPGQPGQDGKPGYQGIAGTPGVPGSPGIQGARGLPGYKGEPGRDGDKGDRGLPGFPGLHGMPGSKGEMGAKGDKGSPGFYGKKGAKGEKGNAGFPGLPGPAGEPGRHGKDGLMGSPGFKGEAGSPGAPGQDGTRGEPGIPGFPGNRGLMGQKGEIGPPGQQGKKGAPGMPGLMGSNGSPGQPGTPGSKGSKGEPGIQGMPGASGLKGEPGATGSPGEPGYMGLPGIQGKKGDKGNQGEKGIQGQKGENGRQGIPGQQGIQGHHGAKGERGEKGEPGVRGAIGSKGESGVDGLMGPAGPKGQPGDPGPQGPPGLDGKPGREFSEQFIRQVCTDVIRAQLPVLLQSGRIRNCDHCLSQHGSPGIPGPPGPIGPEGPRGLPGLPGRDGVPGLVGVPGRPGVRGLKGLPGRNGEKGSQGFGYPGEQGPPGPPGPEGPPGISKEGPPGDPGLPGKDGDHGKPGIQGQPGPPGICDPSLCFSVIARRDPFRKGPNY
forma física
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1