Documentos Principais
SAB1408011
Sigma-Aldrich
Anti-CENPT antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
C16orf56, CENP-T, FLJ13111, FLJ43376
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~32.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CENPT(80152)
Descrição geral
The centromere is a specialized chromatin domain, present throughout the cell cycle, that acts as a platform on which the transient assembly of the kinetochore occurs during mitosis. All active centromeres are characterized by the presence of long arrays of nucleosomes in which CENPA (MIM 117139) replaces histone H3 (see MIM 601128). CENPT is an additional factor required for centromere assembly (Foltz et al., 2006 [PubMed 16622419]).[supplied by OMIM
Imunogênio
CENPT (NP_079358.1, 1 a.a. ~ 299 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADHNPDSDSTPRTLLRRVLDTADPRTPRRPRSARAGARRALLETASPRKLSGQTRTIARGRSHGARSVGRSAHIQASGHLEEQTPRTLLKNILLTAPESSILMPESVVKPVPAPQAVQPSRQESSCGSLELQLPELEPPTTLAPGLLAPGRRKQRLRLSVFQQGVDQGLSLSQEPQGNADASSLTRSLNLTFATPLQPQSVQRPGLARRPPARRAVDVGAFLRDLRDTSLAPPNIVLEDTQPFSQPMVGSPNVYHSLPCTPHTGAEDAEQAAGRKTQSSGPGLQKNSECVALVAWSQI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)