Documentos Principais
SAB1407992
Sigma-Aldrich
Anti-RPP21 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
C6orf135, FLJ22638
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~17.6 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPP21(79897)
Descrição geral
RPP21 is a protein subunit of nuclear ribonuclease P, which processes the 5-prime leader sequence of precursor tRNAs (Jarrous et al., 2001 [PubMed 11497433]).[supplied by OMIM
Imunogênio
RPP21 (AAH11730.1, 1 a.a. ~ 154 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGPVKDREAFQRLNFLYQAAHCVLAQDPENQALARFYCYTERTIAKRLVLRRDPSVKRTLCRGCSSLLVPGLTCTHRQRRCRGQRWTVQTCLTCQRSQRFLNDPGHLLWGDRPEAQLGSQADSKPLQPLPNTAHSISDRLPEEKMQTQGSSNQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1