Documentos Principais
SAB1407986
Sigma-Aldrich
Anti-UBE1DC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ23251, FLJ23251UBA5, THIFP1, UBE1DC1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~44.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBA5(79876)
Descrição geral
This gene encodes a member of the E1-like ubiquitin-activating enzyme family. This protein activates ubiquitin-fold modifier 1, a ubiquitin-like post-translational modifier protein, via the formation of a high-energy thioester bond. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. A pseudogene located on chromosome 1 has also been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
UBE1DC1 (NP_079094.1, 1 a.a. ~ 404 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAESVERLQQRVQELERELAQERSLQVPRSGDGGGGRVRIEKMSSEVVDSNPYSRLMALKRMGIVSDYEKIRTFAVAIVGVGGVGSVTAEMLTRCGIGKLLLFDYDKVELANMNRLFFQPHQAGLSKVQAAEHTLRNINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDRISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEARMTINTACNELGQTWMESGVSENAVSGHIQLIIPGESACFACAPPLVVAANIDEKTLKREGVCAASLPTTMGVVAGILVQNVLKFLLNFGTVSFYLGYNAMQDFFPTMSMKPNPQCDDRNCRKQQEEYKKKVAALPKQEVIQEEEEIIHEDNEWGIELVSEVSEEELKNFSGPVPDLPEGITVAYTIPKKQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAKMKNM
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)