Documentos Principais
SAB1407950
Sigma-Aldrich
Anti-FLJ21963 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ21963
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~74.8 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACSS3(79611)
Imunogênio
FLJ21963 (NP_078836, 1 a.a. ~ 686 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKPSWLQCRKVTSAGGLGGPLPGSSPARGAGAALRALVVPGPRGGLGGRGCRALSSGSGSEYKTHFAASVTDPERFWGKAAEQISWYKPWTKTLENKHSPSTRWFVEGMLNICYNAVDRHIENGKGDKIAIIYDSPVTNTKATFTYKEVLEQVSKLAGVLVKHGIKKGDTVVIYMPMIPQAMYTMLACARIGAIHSLIFGGFASKELSSRIDHVKPKVVVTASFGIEPGRRVEYVPLVEEALKIGQHKPDKILIYNRPNMEAVPLAPGRDLDWDEEMAKAQSHDCVPVLSEHPLYILYTSGTTGLPKGVIRPTGGYAVMLHWSMSSIYGLQPGEVWWAASDLGWVVGHSYICYGPLLHGNTTVLYEGKPVGTPDAGAYFRVLAEHGVAALFTAPTAIRAIRQQDPGAALGKQYSLTRFKTLFVAGERCDVETLEWSKNVFRVPVLDHWWQTETGSPITASCVGLGNSKTPPPGQAGKSVPGYNVMILDDNMQKLKARCLGNIVVKLPLPPGAFSGLWKNQEAFKHLYFEKFPGYYDTMDAGYMDEEGYLYVMSRVDDVINVAGHRISAGAIEESILSHGTVADCAVVGKEDPLKGHVPLALCVLRKDINATEEQVLEEIVKHVRQNIGPVAAFRNAVFVKQLPKTRSGKIPRSALSAIVNGKPYKITSTIEDPSIFGHVEEMLKQA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)