SAB1407815
Anti-KIAA1967 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DBC-1, DBC1
Selecione um tamanho
R$ 4.261,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.261,00
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~102.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIAA1967(57805)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MSQFKRQRINPLPGGRNFSGTASTSLLGPPPGLLTPPVATELSQNARHLQGGEKQRVFTGIVTSLHDYFGVVDEEVFFQLSVVKGRLPQLGEKVLVKAAYNPGQAVPWNAVKVQTLSNQPLLKSPAPPLLHVAALGQKQGILGAQPQLIFQPHRIPPLFPQKPLSLFQTSHTLHLSHLNRFPARGPHGRLDQGRSDDYDSKKRKQRAGGEPWGAKKPRHDLPPYRVHLTPYTVDSPICDFLELQRRYRSLLVPSDFLSVHLSWLSAFPLSQPFSLHHPSRIQVSSEKEAAPDAGAEPITADSDPAYSSKVLLLSSPGLEELYRCCMLFVDDMAEPRETPEHPLKQIKFLLGRKEEEAVLVGGEWSPSLDGLDPQADPQVLVRTAIRCAQAQTGIDLSGCTKWWRFAEFQYLQPGPPRRLQTVVVYLPDVWTIMPTLEEWEALCQQKAAEAAPPTQEAQGETEPTEQAPDALEQAADTSRRNAETPEATTQQETDTDLPEAPPPPLEPAVIARPGCVNLSLHGIVEDRRPKERISFEVMVLAELFLEMLQRDFGYRVYKMLLSLPEKVVSPPEPEKEEAAKEEATKEEEAIKEEVVKEPKDEAQNEGPATESEAPLKEDGLLPKPLSSGGEEEEKPRGEASEDLCEMALDPELLLLRDDGEEEFAGAKLEDSEVRSVASNQSEMEFSSLQDMPKELDPSAVLPLDCLLAFVFFDANWCGYLHRRDLERILLTLGIRLSAEQAKQLVSRVVTQNICQYRSLQYSRQEGLDGGLPEEVLFGNLDLLPPPGKSTKPGAAPTEHKALVSHNGSLINVGSLLQRAEQQDSGRLYLENKIHTLELKLEESHNRFSATEVTNKTLAAEMQELRVRLAEAEETARTAERQKSQLQRLLQELRRRLTPLQLEIQRVVEKADSWVEKEEPAPSN
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)