Documentos Principais
SAB1407632
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1S antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BPY2IP1, C19orf5, FLJ10669, MAP8, MGC133087, VCY2IP-1, VCY2IP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~112.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MAP1S(55201)
Categorias relacionadas
Imunogênio
MAP1S (AAH80547.1, 1 a.a. ~ 1059 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAVAGSGAAAAPSSLLLVVGSEFGSPGLLTYVLEELERGIRSWDVDPGVCNLDEQLKVFVSRHSATFSSIVKGQRSLHHRGDNLETLVLLNPSDKSLYDELRNLLLDPASHKLLVLAGPCLEETGELLLQTGGFSPHHFLQVLKDREIRDILATTPPPVQPPILTITCPTFGDWAQLAPAVPGLQGALRLQLRLNPPAQLPNSEGLCEFLEYVAESLEPPSPFELLEPPTSGGFLRLGRPCCYIFPGGLGDAAFFAVNGFTVLVNGGSNPKSSFWKLVRHLDRVDAVLVTHPGADSLPGLNSLLRRKLAERSEVAAGGGSWDDRLRRLISPNLGVVFFNACEAASRLARGEDEAELALSLLAQLGITPLPLSRGPVPAKPTVLFEKMGVGRLDMYVLHPPSAGAERTLACVCALLVWHPAGPGEKVVRVLFPGCTPPACLLDGLVRLQHLRFLREPVVTPQDLEGPGRAESKESVGSRDSSKREGLLATHPRPGQERPGVARKEPARAEAPRKTEKEAKTPRELKKDPKPSVSRTQPREVRRAASSVPNLKKTNAQAAPKPRKAPSTSHSGFPPVANGPRSPPSLRCGEASPPSAACGSPASQLVATPSLELGPIPAGEEKALELPLAASSIPRPRTPSPESHRSPAEGSERLSLSPLRGGEAGPDASPTVTTPTVTTPSLPAEVGSPHSTEVDESLSVSFEQVLPPSAPTSEAGLSLPLRGPRARRSASPHDVDLCLVSPCEFEHRKAVPMAPAPASPGSSNDSSARSQERAGGLGAEETPPTSVSESLPTLSDSDPVPLAPGAADSDEDTEGFGVPRHDPLPDPLKVPPPLPDPSSICMVDPEMLPPKTARQTENVSRTRKPLARPNSRAAAPKATPVAAAKTKGLAGGDRASRPLSARSEPSEKGGRAPLSRKSSTPKTATRGPSGSASSRPGVSATPPKSPVYLDLAYLPSGSSAHLVDEEFFQRVRALCYVISGQDQRKEEGMRAVLDALLASKQHWDRDLQVTLIPTFDSVAMHTWYAETHARHQALGITVLGSNSMVSMQDDAFPACKVEF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)