Key Documents
SAB1407497
Sigma-Aldrich
Anti-ETV7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
TEL-2, TEL2, TELB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~39 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ETV7(51513)
Descrição geral
The ETS (E26 transformation-specific) family of transcription factors, of which ETV7 is a member, is a large group of evolutionarily conserved transcriptional regulators that play an important role in a variety of cellular processes throughout development and differentiation, and are involved in oncogenesis as well (Potter et al., 2000 [PubMed 10828014]).[supplied by OMIM
Imunogênio
ETV7 (NP_057219.1, 1 a.a. ~ 341 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQEGELAISPISPVAAMPPLGTHVQARCEAQINLLGEGGICKLPGRLRIQPALWSREDVLHWLRWAEQEYSLPCTAEHGFEMNGRALCILTKDDFRHRAPSSGDVLYELLQYIKTQRRALVCGPFFGGIFRLKTPTQHSPVPPEEVTGPSQMDTRRGHLLQPPDPGLTSNFGHLDDPGLARWTPGKEESLNLCHCAELGCRTQGVCSFPAMPQAPIDGRIADCRLLWDYVYQLLLDTRYEPYIKWEDKDAKIFRVVDPNGLARLWGNHKNRVNMTYEKMSRALRHYYKLNIIKKEPGQKLLFRFLKTPGKMVQDKHSHLEPLESQEQDRIEFKDKRPEISP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1