Documentos Principais
SAB1407392
Sigma-Aldrich
Anti-OKL38 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BDGI, OKL38
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em10 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em10 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~52 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OSGIN1(29948)
Imunogênio
OKL38 (NP_892025.1, 1 a.a. ~ 477 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSSRKDHLGASSSEPLPVIIVGNGPSGICLSYLLSGYTPYTKPDAIHPHPLLQRKLTEAPGVSILDQDLDYLSEGLEGRSQSPVALLFDALLRPDTDFGGNMKSVLTWKHRKEHAIPHVVLGRNLPGGAWHSIEGSMVILSQGQWMGLPDLEVKDWMQKKRRGLRNSRATAGDIAHYYRDYVVKKGLGHNFVSGAVVTAVEWGTPDPSSCGAQDSSPLFQVSGFLTRNQAQQPFSLWARNVVLATGTFDSPARLGIPGEALPFIHHELSALEAATRVGAVTPASDPVLIIGAGLSAADAVLYARHYNIPVIHAFRRAVDDPGLVFNQLPKMLYPEYHKVHQMMREQSILSPSPYEGYRSLPRHQLLCFKEDCQAVFQDLEGVEKVFGVSLVLVLIGSHPDLSFLPGAGADFAVDPDQPLSAKRNPIDVDPFTYQSTRQEGLYAMGPLAGDNFVRFVQGGALAVASSLLRKETRKPP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Guoqing Wang et al.
Autophagy, 13(7), 1205-1220 (2017-05-27)
Enhanced macroautophagy/autophagy is recognized as a component of the pathogenesis of smoking-induced airway disease. Based on the knowledge that enhanced autophagy is linked to oxidative stress and the DNA damage response, both of which are linked to smoking, we used