Documentos Principais
SAB1407375
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL22 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp781F1071, HSPC158, L22mt, MRP-L22, MRP-L25, RPML25
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~22.77 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MRPL22(29093)
Descrição geral
Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a 39S subunit protein that belongs to the L22 ribosomal protein family. A pseudogene corresponding to this gene is found on chromosome 4q. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MRPL22 (AAH12565, 1 a.a. ~ 206 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAAVLGQLGALWIHNLRSRGKLALGVLPQSYIHTSASLDISRKWEKKNKIVYPPQLPGEPRRPAEIYHCRRQIKYSKDKMWYLAKLIRGMSIDQALAQLEFNDKKGAKIIKEVLLEAQDMAVRDHNVEFRSNLYIAESTSGRGQCLKRIRYHGRGRFGIMEKVYCHYFVKLVEGPPPPPEPPKTAVAHAKECIQQLRSRTIVHTL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)