Documentos Principais
SAB1407182
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41L3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
4.1B, DAL-1, DAL1, FLJ37633, KIAA0987
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~96.5 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPB41L3(23136)
Descrição geral
Erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3 (EPB41L3)/protein 4.1B is expressed at high levels in the brain and neurons. Adipose tissue, kidney, testis, adrenal gland, and placenta also show high expression of EPB41L3. It is moderately expressed in the lungs and intestines. EPB41L3 gene is located on human chromosome 18p11.31. Protein 4.1B belongs to the protein 4.1 superfamily of proteins. It has an N-terminal 4.1/ezrin/radixin/moesin (FERM) domain.
Imunogênio
EPB41L3 (AAH06141.1, 1 a.a. ~ 865 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTTESGSDSESKPDQEAEPQEAAGAQGRAGAPVPEPPKEEQQQALEQFAAAAAHSTPVRREVTDKEQEFAARAAKQLEYQQLEDDKLSQKSSSSKLSRSPLKIVKKPKSMQCKVILLDGSEYTCDVEKRSRGQVLFDKVCEHLNLLEKDYFGLTYRDAENQKNWLDPAKEIKKQVRSGAWHFSFNVKFYPPDPAQLSEDITRYYLCLQLRDDIVSGRLPCSFVTLALLGSYTVQSELGDYDPDECGSDYISEFRFAPNHTKELEDKVIELHKSHRGMTPAEAEMHFLENAKKLSMYGVDLHHAKDSEGVEIMLGVCASGLLIYRDRLRINRFAWPKVLKISYKRNNFYIKIRPGEFEQFESTIGFKLPNHRAAKRLWKVCVEHHTFFRLLLPEAPPKKFLTLGSKFRYSGRTQAQTRRASALIDRPAPYFERSSSKRYTMSRSLDGASVNENHEIYMKDSMSAAEVGTGQYATTKGISQTNLITTVTPEKKAEEERDEEEDKRRKGEEVTPISAIRHEGKTDSERTDTAADGETTATEELEKTQDDLMKHQTNISELKRTFLETSTDTAVTNEWEKRLSTSPVRLAARQEDAPMIEPLVPEEKMETKTESSGIETEPTVHHLPLSTEKVVQETVLVEERRVVHASGDASYSAGDSGDAAAQPAFTGIKGKEGSALTEGAKEEGGEEVAKAVLEQEETAAASRERQEEQSAAIHISETLEQKPHFESSTVKTETISFGSVSPGGVKLEISTKEVPVVHTETKTITYESSQVDPGTDLEPGVLMSAQTITSETTSTTTTTHITKTVKGGISETRIEKRIVITGDADIDHDQALAQAIKEAKEQHPDMSVTKVVVHKETEITPEDGED
Ações bioquímicas/fisiológicas
Erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3 (EPB41L3)/protein 4.1B helps in linking cellular receptors with the cytoskeleton. It possesses tumor-suppressive action. In human, overexpression of EPB41L3 gene can stimulate apoptosis in breast cancer, non-small cell lung cancer, and meningioma cells.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
EPB41L3 (erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3)
Wong SY
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2009)