Documentos Principais
SAB1406975
Sigma-Aldrich
Anti-B3GNT3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
B3GAL-T8, B3GN-T3, B3GNT-3, HP10328, TMEM3, beta3Gn-T3
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~42.5 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... B3GNT3(10331)
Descrição geral
This gene encodes a member of the beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase family. This enzyme is a type II transmembrane protein and contains a signal anchor that is not cleaved. It prefers the substrates of lacto-N-tetraose and lacto-N-neotetraose, and is involved in the biosynthesis of poly-N-acetyllactosamine chains and the biosynthesis of the backbone structure of dimeric sialyl Lewis a. It plays dominant roles in L-selectin ligand biosynthesis, lymphocyte homing and lymphocyte trafficking. (provided by RefSeq)
Imunogênio
B3GNT3 (AAH67423.1, 1 a.a. ~ 372 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKYLRHRRPNATLILAIGAFTLLLFSLLVSPPTCKVQEQPPAIPEALAWPTPPTRPAPAPCHANTSMVTHPDFATQPQHVQNFLLYRHCRHFPLLQDVPPSKCAQPVFLLLVIKSSPSNYVRRELLRRTWGRERKVRGLQLRLLFLVGTASNPHEARKVNRLLELEAQTHGDILQWDFHDSFFNLTLKQVLFLQWQETRCANASFVLNGDDDVFAHTDNMVFYLQDHDPGRHLFVGQLIQNVGPIRAFWSKYYVPEVVTQNERYPPYCGGGGFLLSRFTAAALRRAAHVLDIFPIDDVFLGMCLELEGLKPASHSGIRTSGVRAPSQHLSSFDPCFYRDLLLVHRFLPYEMLLMRDALNQPNLTCGNQTQIY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)